3-(3-Bromphenyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
018311-5G
FLUO018311-5GEA 60.5 EUR
FLUO018311-5G
3-(3-Bromphenyl)propionsäure
3-(3-Bromphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉BrO₂
MDL: MFCD01310792
CAS-Nummer: 42287-90-1