3-(3-Bromphenyl)propiononitril
Lieferant: FLUOROCHEM
018313-5G
FLUO018313-5GEA 347 EUR
FLUO018313-5G
3-(3-Bromphenyl)propiononitril
3-(3-Bromphenyl)propiononitril
Formel: C₉H₈BrN
MDL: MFCD01310794
CAS-Nummer: 376646-63-8