2-Brom-1,3,5-trichlorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2,4,6-trichlorobenzene
018322-5G
FLUO018322-5GEA
248
EUR
FLUO018322-5G
2-Brom-1,3,5-trichlorbenzol
2-Brom-1,3,5-trichlorbenzol
Formel:
C₆H₂BrCl₃ Molecular Weight: 260,34 g/mol |
MDL:
MFCD00060653 CAS-Nummer: 19393-96-5 |