2-Brom-m-xylol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

018325-10G
FLUO018325-10GEA 0 EUR
FLUO018325-10G
2-Brom-m-xylol
2-Brom-m-xylol
Formel: C₈H₉Br
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000075
CAS-Nummer: 576-22-7
EINECS: 209-397-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR