4-Brom-m-xylol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 2,4-Dimethylbromobenzene, 1-Bromo-2,4-dimethylbenzene

018327-10G
FLUO018327-10GEA 0 EUR
FLUO018327-10G
4-Brom-m-xylol
4-Brom-m-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,358 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000071
CAS-Nummer: 583-70-0
EINECS: 209-517-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR