4'-Butylacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(4-Butylphenyl)ethanon, 4-Butyl-1-acetylbenzol, p-Butylacetophenon
018331-10G
FLUO018331-10GEA 0 EUR
FLUO018331-10G
4'-Butylacetophenon
4'-Butylacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O
Molecular Weight: 176,26 g/mol
MDL: MFCD00017500
CAS-Nummer: 37920-25-5
EINECS: 253-715-7