3-(Butylamino)propionitril
Lieferant: FLUOROCHEM
018332-10G
FLUO018332-10GEA
0
EUR
FLUO018332-10G
3-(Butylamino)propionitril
3-(Butylamino)propionitril
Formel:
C₇H₁₄N₂ |
MDL:
MFCD00019853 CAS-Nummer: 693-51-6 |