4-tert-Butylbenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-tert-Butylbenzol-1-carbohydrazid, 4-tert-Butylbenzoesäurehydrazid, 4-tert-Butylbenzohydrazid
CFF582.2.5
CFF582.5
018335-10G
CHMPCFF582.2.5EA
401
EUR
CHMPCFF582.2.5
CHMPCFF582.5
FLUO018335-10G
4-tert-Butylbenzhydrazid
4-tert-Butylbenzhydrazid
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O Molecular Weight: 192,26 g/mol |
MDL:
MFCD00014763 CAS-Nummer: 43100-38-5 EINECS: 256-090-9 |