1-tert-Butyl-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
018344-5G
FLUO018344-5GEA
315
EUR
FLUO018344-5G
1-tert-Butyl-2-thioharnstoff
1-tert-Butyl-2-thioharnstoff
Formel:
C₅H₁₂N₂S |
MDL:
MFCD00041192 CAS-Nummer: 7204-48-0 |