Rhodanin-N-propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)propanoic acid
018347-10G
FLUO018347-10GEA 0 EUR
FLUO018347-10G
Rhodanin-N-propionsäure
Rhodanin-N-propionsäure
Formel: C₆H₇NO₃S₂
Molecular Weight: 205,26 g/mol
MDL: MFCD00022558
CAS-Nummer: 7025-19-6
EINECS: 230-307-7