2-Chlorbenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Chlorobenzoic hydrazide
018358-10G
FLUO018358-10GEA 93.8 EUR
FLUO018358-10G
2-Chlorbenzhydrazid
2-Chlorbenzhydrazid
Formel: C₇H₇ClN₂O
Molecular Weight: 170,6 g/mol
MDL: MFCD00007597
CAS-Nummer: 5814-05-1
EINECS: 227-380-2