3-Chlorbenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Chlorobenzoic hydrazide
018359-10G
FLUO018359-10GEA
85.1
EUR
FLUO018359-10G
3-Chlorbenzhydrazid
3-Chlorbenzhydrazid
Formel:
C₇H₇ClN₂O Molecular Weight: 170,6 g/mol |
MDL:
MFCD00014757 CAS-Nummer: 1673-47-8 EINECS: 216-812-5 |