4-Chlorbenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Chlorobenzoic hydrazide
018360-10G
FLUO018360-10GEA
0
EUR
FLUO018360-10G
4-Chlorbenzhydrazid
4-Chlorbenzhydrazid
Formel:
C₇H₇ClN₂O Molecular Weight: 170,6 g/mol Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 164 °C |
MDL:
MFCD00007603 CAS-Nummer: 536-40-3 EINECS: 208-632-0 |