1-Chlor-2,4-dimethoxybenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
018365-10G
FLUO018365-10GEA 395 EUR
FLUO018365-10G
1-Chlor-2,4-dimethoxybenzol
1-Chlor-2,4-dimethoxybenzol
Formel: C₈H₉ClO₂
Molecular Weight: 172,61 g/mol
MDL: MFCD00060636
CAS-Nummer: 7051-13-0