4-Chlor-3,5-dinitrotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
018368-10G
FLUO018368-10GEA
0
EUR
FLUO018368-10G
4-Chlor-3,5-dinitrotoluol
4-Chlor-3,5-dinitrotoluol
Formel:
C₇H₅ClN₂O₄ |
MDL:
MFCD00060535 CAS-Nummer: 5264-65-3 EINECS: 226-080-9 |