4'-(2-Chlorethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-[4-(2-Chloroethyl)phenyl]ethan-1-one
018371-10G
FLUO018371-10GEA 312 EUR
FLUO018371-10G
4'-(2-Chlorethyl)acetophenon
4'-(2-Chlorethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₁₁ClO
Molecular Weight: 182,65 g/mol
MDL: MFCD00016350
CAS-Nummer: 69614-95-5