1-Chlor-2-fluor-4-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Chloro-3-fluoroiodobenzene
018374-5G
FLUO018374-5GEA
36.9
EUR
FLUO018374-5G
1-Chlor-2-fluor-4-iodbenzol
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
Formel:
C₆H₃ClFI Molecular Weight: 256,4400 g/mol |
MDL:
MFCD00042580 CAS-Nummer: 202982-67-0 |