4-Chlorsalicylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
018377-10G
FLUO018377-10GEA
0
EUR
FLUO018377-10G
4-Chlorsalicylsäure
4-Chlorsalicylsäure
Formel:
C₇H₅ClO₃ Molecular Weight: 172,57 g/mol |
MDL:
MFCD00002449 CAS-Nummer: 5106-98-9 EINECS: 225-829-7 |