4-Chlor-2-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Chlor-3-iod-4-methylbenzol
018385-10G
FLUO018385-10GEA
36.9
EUR
FLUO018385-10G
4-Chlor-2-iodtoluol
4-Chlor-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₆ClI Molecular Weight: 252,48 g/mol |
MDL:
MFCD00060661 CAS-Nummer: 33184-48-4 |