5-Chlor-2-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
018386-5G
FLUO018386-5GEA
0
EUR
FLUO018386-5G
5-Chlor-2-iodtoluol
5-Chlor-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₆ClI Molecular Weight: 252,48 g/mol |
MDL:
MFCD00060665 CAS-Nummer: 23399-70-4 |