3-Chlor-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Chlor-p-anissäure
018388-5G
FLUO018388-5GEA
69.3
EUR
FLUO018388-5G
3-Chlor-4-methoxybenzoesäure
3-Chlor-4-methoxybenzoesäure
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,59 g/mol |
MDL:
MFCD00016512 CAS-Nummer: 37908-96-6 EINECS: 253-708-9 |