2-Chlor-4-methylanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chloro-1-methoxy-4-methylbenzene, 3-Chloro-4-methoxytoluene
018390-10G
FLUO018390-10GEA
282
EUR
FLUO018390-10G
2-Chlor-4-methylanisol
2-Chlor-4-methylanisol
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156,609 g/mol |
MDL:
MFCD00060649 CAS-Nummer: 22002-44-4 |