4-Chlor-2-methylanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Chlor-2-methoxytoluol, 1-Chlor-4-methoxy-3-methylbenzol
018391-10G
FLUO018391-10GEA
143
EUR
FLUO018391-10G
4-Chlor-2-methylanisol
4-Chlor-2-methylanisol
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156,61 g/mol Siedepunkt: 212…214 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 37 °C |
MDL:
MFCD00070771 CAS-Nummer: 3260-85-3 EINECS: 221-860-5 |