4-Chlor-o-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
018393-1G
FLUO018393-1GEA
0
EUR
FLUO018393-1G
4-Chlor-o-toluylsäure
4-Chlor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170,6 g/mol |
MDL:
MFCD00045852 CAS-Nummer: 7499-07-2 |