3-Chlor-2-methylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
018396-1G
FLUO018396-1GEA
55.8
EUR
FLUO018396-1G
3-Chlor-2-methylbenzylamin
3-Chlor-2-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀ClN |
MDL:
MFCD00053644 CAS-Nummer: 226565-61-3 |