4-Chlor-2-methylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
018397-1G
FLUO018397-1GEA
76.2
EUR
FLUO018397-1G
4-Chlor-2-methylbenzylamin
4-Chlor-2-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀ClN |
MDL:
MFCD00047932 CAS-Nummer: 27917-11-9 |