5-Chlor-2-methylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
018398-1G
FLUO018398-1GEA
69.3
EUR
FLUO018398-1G
5-Chlor-2-methylbenzylamin
5-Chlor-2-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀ClN Molecular Weight: 155,625 g/mol |
MDL:
MFCD01310800 CAS-Nummer: 27917-13-1 |