5-Chlor-1,3-benzodioxol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxole
018400-5G
FLUO018400-5GEA
69.8
EUR
FLUO018400-5G
5-Chlor-1,3-benzodioxol
5-Chlor-1,3-benzodioxol
Formel:
C₇H₅ClO₂ Molecular Weight: 156,57 g/mol |
MDL:
MFCD00010842 CAS-Nummer: 7228-38-8 |