3-Chlor-o-kresol
Lieferant: FLUOROCHEM
018406-10G
FLUO018406-10GEA
104
EUR
FLUO018406-10G
3-Chlor-o-kresol
3-Chlor-o-kresol
Formel:
C₇H₇ClO |
MDL:
MFCD00079738 CAS-Nummer: 3260-87-5 EINECS: 221-861-0 |