5-Chlor-o-kresol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 4-Chlor-2-hydroxytoluol, 5-Chlor-2-methylphenol, 1-Chlor-3-hydroxy-4-methylbenzol

018407-10G
FLUO018407-10GEA 402 EUR
FLUO018407-10G
5-Chlor-o-kresol
5-Chlor-o-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75…76 °C
MDL: MFCD00060672
CAS-Nummer: 5306-98-9
EINECS: 226-160-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR