2-Chlor-4-nitroanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Chloro-2-methoxy-5-nitrobenzene
018415-10G
FLUO018415-10GEA
0
EUR
FLUO018415-10G
2-Chlor-4-nitroanisol
2-Chlor-4-nitroanisol
Formel:
C₇H₆ClNO₃ |
MDL:
MFCD00060681 CAS-Nummer: 4920-79-0 EINECS: 225-547-4 |