2-Chlor-4-nitrobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Aklomid
018416-10G
FLUO018416-10GEA 234 EUR
FLUO018416-10G
2-Chlor-4-nitrobenzamid
2-Chlor-4-nitrobenzamid
Formel: C₇H₅ClN₂O₃
MDL: MFCD00017119
CAS-Nummer: 3011-89-0
EINECS: 221-143-7