2-Chlor-4-nitrobenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Chlor-4-nitrobenzol-1-carbonylchlorid, 2-Chlor-4-nitrobenzoesäurechlorid
018418-10G
FLUO018418-10GEA 107 EUR
FLUO018418-10G
2-Chlor-4-nitrobenzoylchlorid
2-Chlor-4-nitrobenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂NO₃
Molecular Weight: 220,01 g/mol
Siedepunkt: 112…116 °C (0,35 mmHg)
Schmelzpunkt: 115 °C
MDL: MFCD00051515
CAS-Nummer: 7073-36-1
EINECS: 230-367-4
UN: 3265
ADR: 8,II