2-Chlor-5-nitrobenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chlor-5-nitrobenzol-1-carbonylchlorid, 2-Chlor-5-nitrobenzoesäurechlorid
018419-10G
FLUO018419-10GEA
0
EUR
FLUO018419-10G
2-Chlor-5-nitrobenzoylchlorid
2-Chlor-5-nitrobenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₂NO₃ Molecular Weight: 220,01 g/mol Siedepunkt: 157…158 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 60 °C |
MDL:
MFCD00059180 CAS-Nummer: 25784-91-2 EINECS: 247-262-4 UN: 3261 ADR: 8,II |