2-(4-Chlorphenyl)ethylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
018422-1G
FLUO018422-1GEA 76.2 EUR
FLUO018422-1G
2-(4-Chlorphenyl)ethylisothiocyanat
2-(4-Chlorphenyl)ethylisothiocyanat
Formel: C₉H₈ClNS
Molecular Weight: 197,69 g/mol
MDL: MFCD00041127
CAS-Nummer: 17608-10-5