1-(2-Chlorphenyl)imidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(2-Chlorphenyl)-1H-imidazol
018425-1G
FLUO018425-1GEA
195
EUR
FLUO018425-1G
1-(2-Chlorphenyl)imidazol
1-(2-Chlorophenyl)imidazole
Formel:
C₉H₇ClN₂ |
MDL:
MFCD00041205 CAS-Nummer: 51581-50-1 |