1-(3-Chlorphenyl)imidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(3-Chlorphenyl)-1H-imidazol
018426-1G
FLUO018426-1GEA
195
EUR
FLUO018426-1G
1-(3-Chlorphenyl)imidazol
1-(3-Chlorophenyl)imidazole
Formel:
C₉H₇ClN₂ |
MDL:
MFCD00041207 CAS-Nummer: 51581-52-3 |