1-(4-Chlorphenyl)imidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(4-Chlorphenyl)-1H-imidazol
018427-1G
FLUO018427-1GEA
152
EUR
FLUO018427-1G
1-(4-Chlorphenyl)imidazol
1-(4-Chlorophenyl)imidazole
Formel:
C₉H₇ClN₂ |
MDL:
MFCD00041208 CAS-Nummer: 51581-54-5 |