3-(2-Chlorphenyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
018433-5G
FLUO018433-5GEA
67.1
EUR
FLUO018433-5G
3-(2-Chlorphenyl)propionsäure
3-(2-Chlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉ClO₂ |
MDL:
MFCD00016547 CAS-Nummer: 1643-28-3 |