3-(4-Chlorphenyl)propiononitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-(4-Chlorophenyl)propanenitrile
018436-1G
FLUO018436-1GEA
139
EUR
FLUO018436-1G
3-(4-Chlorphenyl)propiononitril
3-(4-Chlorphenyl)propiononitril
Formel:
C₉H₈ClN Molecular Weight: 165,6195 g/mol |
MDL:
MFCD01310802 CAS-Nummer: 32327-71-2 |