4-(2-Chlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Lieferant: FLUOROCHEM
018444-5G
FLUO018444-5GEA
224
EUR
FLUO018444-5G
4-(2-Chlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
4-(2-Chlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel:
C₇H₈ClN₃S |
MDL:
MFCD00041271 CAS-Nummer: 42135-75-1 |