4-(4-Chlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: N-(4-Chlorophenyl)hydrazinecarbothioamide
018446-5G
FLUO018446-5GEA 195 EUR
FLUO018446-5G
4-(4-Chlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
4-(4-Chlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel: C₇H₈ClN₃S
Molecular Weight: 201,68 g/mol
MDL: MFCD00041295
CAS-Nummer: 22814-92-2