4-Chlorphenylharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(4-Chlorophenyl)urea
018451-10G
FLUO018451-10GEA
137
EUR
FLUO018451-10G
4-Chlorphenylharnstoff
4-Chlorphenylharnstoff
Formel:
C₇H₇ClN₂O Molecular Weight: 170,6 g/mol |
MDL:
MFCD00014788 CAS-Nummer: 140-38-5 EINECS: 205-412-6 |