6-Chlorchinaldin
Lieferant: FLUOROCHEM
018454-10G
FLUO018454-10GEA
0
EUR
FLUO018454-10G
6-Chlorchinaldin
6-Chlorchinaldin
Formel:
C₁₀H₈ClN Molecular Weight: 177.63 g/mol |
MDL:
MFCD00051735 CAS-Nummer: 92-46-6 |