8-Chlorchinaldin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
8-Chloro-2-methylquinoline
018455-10G
FLUO018455-10GEA
432
EUR
FLUO018455-10G
8-Chlorchinaldin
8-Chlorchinaldin
Formel:
C₁₀H₈ClN Molecular Weight: 177.63 g/mol |
MDL:
MFCD00051764 CAS-Nummer: 3033-82-7 |