4-Chlor-m-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
018462-5G
FLUO018462-5GEA 76.2 EUR
FLUO018462-5G
4-Chlor-m-xylol
4-Chlor-m-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Molecular Weight: 140.61 g/mol
MDL: MFCD00060644
CAS-Nummer: 95-66-9