2-Hydroxy-6-methylnicotinonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-6-methyl-2-pyridone
018469-10G
FLUO018469-10GEA
90.9
EUR
FLUO018469-10G
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitril
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitril
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134,14 g/mol |
MDL:
MFCD00006013 CAS-Nummer: 4241-27-4 EINECS: 224-202-5 |