1-(3-Cyanphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
018471-1G
FLUO018471-1GEA
260
EUR
FLUO018471-1G
1-(3-Cyanphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3-Cyanphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
C₈H₇N₃S |
MDL:
MFCD00060439 CAS-Nummer: 41835-08-9 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)