1-(4-Cyanphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
N-(4-Cyanophenyl)thiourea
018472-1G
FLUO018472-1GEA
98.4
EUR
FLUO018472-1G
1-(4-Cyanphenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Cyanphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
C₈H₇N₃S Molecular Weight: 177,23 g/mol |
MDL:
MFCD00041175 CAS-Nummer: 3460-55-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |