3-(Cyclohexylamino)propionitril
Lieferant: FLUOROCHEM
018475-10G
FLUO018475-10GEA
0
EUR
FLUO018475-10G
3-(Cyclohexylamino)propionitril
3-(Cyclohexylamino)propionitril
Formel:
C₉H₁₆N₂ |
MDL:
MFCD00021325 CAS-Nummer: 702-03-4 EINECS: 211-864-5 |